Få mere at vide
MP Biomedicals™ SPINeasy™ DNA-kit til mikrobiom
Artikelnummer. 30057357 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
30057357 50 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 30057357 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116553050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 DKK
    1880.62 DKK / 1 sæt
    Spare 94.38 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til enkel og hurtig isolering af mikrobielt genomisk DNA fra forskellige prøver. Lysing Matrix E og specielt formulerede buffere til grundig og fuldstændig mikrobiel lysering med FastPrep instrumenter.
  • SPINeasy DNA-kit til mikrobiom giver mulighed for effektiv og upartisk lysis af mikrober, herunder grampositive og negative bakterier, svampe, protozoer og vira, der findes i forskellige podninger, kropsvæsker, afføring, jord og vandprøver.
  • Dette sæt har et yderst effektivt lyseringssystem og silicamembranspinsøjleteknologi. Med brug af specielt formuleret Buffer MB1 og Lysing Matrix E i kombination med FastPrep instrumenter fra MP Biomedicals , effektiv lysis af forskellige prøver kan opnås inden for få sekunder.
  • Medfølgende sættet er kolonne MB og kit-buffere designet til at levere gDNA med højt udbytte og renhed i færre trin, klar til downstream-applikationer såsom qPCR, restriktionsfordøjelse og sekventering.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur, tørt miljø
Format Kit
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Prøvetype Podninger, sputum, kropsvæsker, afføring og miljøprøver (f.eks. jord og vand)
Inkluderer Lyseringsmatrix E (50 ea), RNase A-opløsning (2 mL), Buffer MB1 (45 mL), Buffer MB2 (17 mL), Buffer MB3 (21 mL x 2), Buffer MB4 (28 mL), Buffer MB5 (20 mL x 2), Buffer MB6 (10 mL), Kolonne MB2 (50 mL), Tubes (50 mL), Tubes (50 mL).
Produkttype DNA Extraction Kit
Mængde 50 forberedelser
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SPINeasy DNA Kit for Microbiome
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, Guanidine Hydrochloride
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.