Beskrivelse
Spin-X UF centrifugalkoncentratorer tilbyder en enkel ettrinsprocedure til at koncentrere eller afsalte proteiner og andre biomolekyler med 90 % eller bedre genvinding.
- Det lodrette membrandesign og tynde kanalfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og giver hurtig, højhastighedskoncentrering, selv med partikelfyldte opløsninger.
- Lavbindende polyethersulfon (PES) membraner er tilgængelige med fem molekylvægt cut-offs (MWCO): 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 og 100.000 for at opfylde alle dine koncentrationsbehov. Vælg en MWCO, der er halv til en tredjedel mindre end det protein, der skal koncentreres.
- MWCO og graduering er trykt på siden af koncentratorrøret for at undgå forveksling.
- Spin-X UF 6 og 20 koncentratorer kan bruges med enten svingende skovl eller fast vinkel rotorer. Spin-X UF 500 koncentratorer kræver rotorer med fast vinkel.
Tekniske data
Tekniske data
| Hættemateriale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Centrifugefilter |
| Materiale | PES |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Filtreringsområde | 6 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Koncentration, afsaltning af proteiner, enzymer, monoklonale antistoffer, immunoglobuliner, fjernelse af mærkede aminosyrer og nukleotider, HPLC prøveforberedelse, deproteinisering af prøver, genvinding af biomolekyler fra cellekultursupernatanter, lysater |
| Mængde | 12 stk./pakke |
| Type | Ultrafiltreringskoncentrator |
| Vis mere |