Få mere at vide
Corning™ Spin-X™ UF koncentratorer
Shop alle Corning produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
12 stk./pakke
25/pakke
Volumen (metrisk):
500 μl
6 ml
20 ml
Filtreringsområde:
0,5 cm 2
2,5 cm 2
6 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 25
Beskrivelse
Spin-X UF centrifugalkoncentratorer tilbyder en enkel ettrinsprocedure til at koncentrere eller afsalte proteiner og andre biomolekyler med 90 % eller bedre genvinding.
- Det lodrette membrandesign og tynde kanalfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og giver hurtig, højhastighedskoncentrering, selv med partikelfyldte opløsninger.
- Lavbindende polyethersulfon (PES) membraner er tilgængelige med fem molekylvægt cut-offs (MWCO): 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 og 100.000 for at opfylde alle dine koncentrationsbehov. Vælg en MWCO, der er halv til en tredjedel mindre end det protein, der skal koncentreres.
- MWCO og graduering er trykt på siden af koncentratorrøret for at undgå forveksling.
- Spin-X UF 6 og 20 koncentratorer kan bruges med enten svingende skovl eller fast vinkel rotorer. Spin-X UF 500 koncentratorer kræver rotorer med fast vinkel.
Tekniske data
Tekniske data
| Hættemateriale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Centrifugefilter |
| Til brug med (udstyr) | Svingende skovl, rotor med fast vinkel |
| Materiale | PES |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Filtreringsområde | 2,5 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Koncentration, afsaltning af proteiner, enzymer, monoklonale antistoffer, immunoglobuliner, fjernelse af mærkede aminosyrer og nukleotider, HPLC prøveforberedelse, deproteinisering af prøver, genvinding af biomolekyler fra cellekultursupernatanter, lysater |
| Mængde | 25/pakke |
| Vis mere |