Få mere at vide
Corning™ Spin-X™ UF koncentratorer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11313795 Shop alle Corning produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
12 stk./pakke
25/pakke
Volumen (metrisk):
500 μl
6 ml
20 ml
Filtreringsområde:
0,5 cm 2
2,5 cm 2
6 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 25
Artikelnummer. 11313795
Brand: Corning™ 431480
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangs ultrafiltreringsenheder til engangsbrug med polyethersulfonmembraner (PES) til centrifugalkoncentration og/eller rensning af biologiske væsker og vandige opløsninger
Spin-X UF centrifugalkoncentratorer tilbyder en enkel ettrinsprocedure til at koncentrere eller afsalte proteiner og andre biomolekyler med 90 % eller bedre genvinding.
  • Det lodrette membrandesign og tynde kanalfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og giver hurtig, højhastighedskoncentrering, selv med partikelfyldte opløsninger.
  • Lavbindende polyethersulfon (PES) membraner er tilgængelige med fem molekylvægt cut-offs (MWCO): 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 og 100.000 for at opfylde alle dine koncentrationsbehov. Vælg en MWCO, der er halv til en tredjedel mindre end det protein, der skal koncentreres.
  • MWCO og graduering er trykt på siden af koncentratorrøret for at undgå forveksling.
  • Spin-X UF 6 og 20 koncentratorer kan bruges med enten svingende skovl eller fast vinkel rotorer. Spin-X UF 500 koncentratorer kræver rotorer med fast vinkel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hættemateriale Polypropylen
Farve Hvid
Filtertype Centrifugefilter
Til brug med (udstyr) Rotor med fast vinkel
Materiale PES
Materiale (membran) PES
MWCO 50 kDa
Filtreringsområde 0,5 cm 2
Til brug med (applikation) Koncentration, afsaltning af proteiner, enzymer, monoklonale antistoffer, immunoglobuliner, fjernelse af mærkede aminosyrer og nukleotider, HPLC prøveforberedelse, deproteinisering af prøver, genvinding af biomolekyler fra cellekultursupernatanter, lysater
Mængde 25/pakke
Type Ultrafiltreringskoncentrator
Volume (engelsk) Working 0,016 oz.
Volumen (metrisk) 500 μl
Volumen (metrisk) Virker 0.5 mL
Højde (engelsk) 1,96 tommer.
Højde (metrisk) 5 cm
Diameter (engelsk) 0,43 tommer.
Diameter (metrisk) 1.1 cm