Få mere at vide
Corning™ Spin-X™ UF koncentratorer
GREENER_CHOICE
Product Code. 11303805 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Mængde:
12 stk./pakke
25/pakke
Volumen (metrisk):
500 μl
6 ml
20 ml
Filtreringsområde:
0,5 cm 2
2,5 cm 2
6 cm 2
Unit Size:
Pakke med 12
Pakke med 25
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. MWCO Mængde Volumen (metrisk) Filtreringsområde Unit Size
11303805 30 kDa 12 stk./pakke 20 ml 6 cm 2 Pakke med 12
11383785 5 kDa 25/pakke 500 μl 0,5 cm 2 Pakke med 25
11303795 30 kDa 25/pakke 500 μl 0,5 cm 2 Pakke med 25
11393785 10 kDa 25/pakke 500 μl 0,5 cm 2 Pakke med 25
11313795 50 kDa 25/pakke 500 μl 0,5 cm 2 Pakke med 25
11373795 100 kDa 25/pakke 6 ml 2,5 cm 2 Pakke med 25
11333795 5 kDa 25/pakke 6 ml 2,5 cm 2 Pakke med 25
11343795 10 kDa 25/pakke 6 ml 2,5 cm 2 Pakke med 25
11323795 100 kDa 25/pakke 500 μl 0,5 cm 2 Pakke med 25
11363795 50 kDa 25/pakke 6 ml 2,5 cm 2 Pakke med 25
11353795 30 kDa 25/pakke 6 ml 2,5 cm 2 Pakke med 25
11383795 5 kDa 12 stk./pakke 20 ml 6 cm 2 Pakke med 12
11393795 10 kDa 12 stk./pakke 20 ml 6 cm 2 Pakke med 12
11323805 100 kDa 12 stk./pakke 20 ml 6 cm 2 Pakke med 12
11313805 50 kDa 12 stk./pakke 20 ml 6 cm 2 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 11303805 Supplier Corning™ Supplier No. 431489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    1134.01 DKK / Pakke med 12
    Spare 70.99 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Engangs ultrafiltreringsenheder til engangsbrug med polyethersulfonmembraner (PES) til centrifugalkoncentration og/eller rensning af biologiske væsker og vandige opløsninger
Spin-X UF centrifugalkoncentratorer tilbyder en enkel ettrinsprocedure til at koncentrere eller afsalte proteiner og andre biomolekyler med 90 % eller bedre genvinding.
  • Det lodrette membrandesign og tynde kanalfiltreringskammer minimerer membrantilsmudsning og giver hurtig, højhastighedskoncentrering, selv med partikelfyldte opløsninger.
  • Lavbindende polyethersulfon (PES) membraner er tilgængelige med fem molekylvægt cut-offs (MWCO): 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 og 100.000 for at opfylde alle dine koncentrationsbehov. Vælg en MWCO, der er halv til en tredjedel mindre end det protein, der skal koncentreres.
  • MWCO og graduering er trykt på siden af koncentratorrøret for at undgå forveksling.
  • Spin-X UF 6 og 20 koncentratorer kan bruges med enten svingende skovl eller fast vinkel rotorer. Spin-X UF 500 koncentratorer kræver rotorer med fast vinkel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hættemateriale Polypropylen
Farve Hvid
Filtertype Centrifugefilter
Materiale PES
Materiale (membran) PES
MWCO 30 kDa
Filtreringsområde 6 cm 2
Til brug med (applikation) Koncentration, afsaltning af proteiner, enzymer, monoklonale antistoffer, immunoglobuliner, fjernelse af mærkede aminosyrer og nukleotider, HPLC prøveforberedelse, deproteinisering af prøver, genvinding af biomolekyler fra cellekultursupernatanter, lysater
Mængde 12 stk./pakke
Type Ultrafiltreringskoncentrator
Volume (engelsk) Working 0,47 oz.
Volumen (metrisk) 20 ml
Volumen (metrisk) Virker 14 mL
Højde (engelsk) 4,56 tommer.
Højde (metrisk) 11.6 cm
Diameter (engelsk) 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) 3 cm
Til brug med (udstyr) Svingende skovl, rotor med fast vinkel