Få mere at vide
Corning™ Spin-X™ Centrifugerørindsats uden membran
Artikelnummer. 10486393 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10486393 2 ml Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10486393 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-steril og certificeret ikke-pyrogen
  • Spin-X centrifugerørsfiltre består af en membranholdig filterenhed i et mikrocentrifugerør.
  • Anvendelser: Fjernelse af bakterier, celler og partikler fra væsker; HPLC prøve forberedelse; DNA-fjernelse fra agarose- eller akrylamidgeler. Maksimal RCF er 16.000 x g.
Ordreinfo
Indsats kun (mikrofugerør medfølger ikke).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 2 ml