Beskrivelse
- Praktiske adaptere, muliggør spinning af alle gravitationssøjler.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Praktisk og hurtig oprensning med høj reproducerbarhed og potentiale for høj gennemstrømning ved at køre flere prøver parallelt, Høj afsaltningskapacitet, Brug af centrifugeringsprotokol med alle gravitationskolonner. |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Til brug med (applikation) | Praktisk og hurtig oprydning med høj reproducerbarhed for høj gennemløb ved at køre flere prøver i PD MiniTrap G-25 kolonne til centrifugering |
| Type | Spin-søjleadapter |
| Kolonnetype | Til PD MiniTrap G-25 kolonne |