Få mere at vide
Cytiva Spin-adaptere til gravitationssøjler
Artikelnummer. 11717829 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Kolonnetype:
Til PD MidiTrap G-25 kolonne
Til PD MiniTrap G-25 kolonne
Til PD-10 afsaltningssøjle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnetype Pakningsstørrelse
11717829 Til PD-10 afsaltningssøjle Pakke med 10
11707829 Til PD MidiTrap G-25 kolonne Pakke med 10
11797819 Til PD MiniTrap G-25 kolonne Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11717829 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28923245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 DKK
    150.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 11.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Praktisk og hurtig oprensning med høj reproducerbarhed og potentiale for høj gennemstrømning ved at køre flere prøver parallelt, Høj afsaltningskapacitet, Brug af centrifugeringsprotokol med alle gravitationskolonner.
  • Praktiske adaptere, muliggør spinning af alle gravitationssøjler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Praktisk og hurtig oprensning med høj reproducerbarhed og potentiale for høj gennemstrømning ved at køre flere prøver parallelt, Høj afsaltningskapacitet, Brug af centrifugeringsprotokol med alle gravitationskolonner.
Materiale Polypropylen
Mængde Pakke med 10 stk.
Til brug med (applikation) Praktisk og hurtig oprensning med høj reproducerbarhed for høj gennemløb ved at køre flere prøver i PD-10 afsaltningskolonne til centrifugering
Type Spin-søjleadapter
Kolonnetype Til PD-10 afsaltningssøjle