Få mere at vide
Justrite™ SpillSlope™ Stålhylde til 22 gallon underbords sikkerhedsskab
Artikelnummer. 11999557
Til brug med (udstyr):
22 gal. underbordsskab
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11999557
Brand: Justrite™ 29939
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Øg effektiviteten og pladsen i eksisterende kabinetter. De Justrite™ SpillSlope™ Stålhylde til 22 gallon underbords sikkerhedsskab tilføjer yderligere opbevaring til skabene.
  • Patenteret SpillSlope™ galvaniserede stålhylder dirigerer spild til bagsiden og bunden af en lækagesikker sump. De justerer på 3 tommer. (76 mm) centre til alsidig opbevaring
  • Passer til 22 gal. Underbordsskab
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 22 gal. underbordsskab
Dybde (engelsk) Eksteriør 18 tommer
Materiale Stål
Bredde (engelsk) Udvendig 31,56 tommer.