Få mere at vide
asecos™ SpillGuard Lækage Detektionssystem
Artikelnummer. 17896396 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Type:
Spildopbevaringssystem
Artikelnummer. Type
17896396 Spildopbevaringssystem
1 options
Artikelnummer. 17896396 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 39036
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
SpillGuard Leak Detection System registrerer pålideligt farlige lækager.
  • Lækegenkendelsessystem til ATEX zone 0
  • Meget modstandsdygtigt og elektrisk ledende hus
  • Akustisk og optisk alarm i min. 24 timer i tilfælde af kontakt med farlige flydende stoffer
  • Regelmæssigt optisk signal (rød LED) indikerer sikker funktion
  • Akustisk signal angiver behovet for udskiftning i god tid ved slutningen af levetiden (op til 5 år)
  • ATEX mærkning: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
  • Udvendige mål Dia.xH (mm): 110 x 40
Tekniske data
Type Spildopbevaringssystem
Vægt (engelsk) 0.32 lb.
Vægt (metrisk) 0.145 kg