Få mere at vide
Vileda Professional™ SpillEx Absorberende Gulvpude
Beskrivelse
Absorber spild hurtigt med denne engangs, superabsorberende gulvklud, der tager sig af væskespild på få minutter. Vileda Professional - Den ideelle løsning til spildopsamling eller udstyr, der lækker. Et SpillEx absorberer og holder op til 1.200 ml vand og op til 500 ml NaCl 0,9 % (svarende til urin), og drypper ikke ved løft.
- Meget absorberende pude ideel til fjernelse af vandbaseret spild
- Ultratynd konstruktion flytter overskydende væske hurtigt til den absorberende kerne
- Vandtæt film på bagsiden tillader berøringsfri fjernelse efter brug
- Høj koncentration af superabsorberende partikler til at holde på en stor mængde væske uden at dryppe
- En pude absorberer op til 41 oz. vand og op til 17 oz. NaCl 0,9 % (svarende til urin)
- Vil ikke dryppe ved løft og flytning, da SpillEx omdanner væske til en gel
- Ideel til opsamling af spild, der allerede er på gulvet, eller til brug til at opsamle dryp fra udstyr over gulvet
Tekniske data
Tekniske data
| Absorberingsevne | Vand: 1200 ml, NaCl 0,9%: op til 500 ml |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polymer, polyethylen |
| Type | Absorberende pude |
| Til brug med (applikation) | Renrum, Gammabestråling |
| Længde (engelsk) | 20 tommer |
| Længde (metrisk) | 50 cm |
| Bredde (engelsk) | 15 tommer |
| Bredde (metrisk) | 38 cm |