Beskrivelse
Cole Parmer Spill-X Refill er en letopbevarelig karton med seks praktiske polypropylenbeholdere, der erstatter specifikke eller alsidige beholdere til spildbehandlingssæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Spildbehandlingsgenopfyldning |
| Til brug med (applikation) | Spild af syreagent |
| Til brug med (udstyr) | Beholdere til spildbehandlingssæt |
| Model- | Spill-X Refill |
| Emballagemængde | 6/Cs. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X6 SPILL-X-A ACID AGENT REFILL,
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: magnesium oxide, fullers earth, sodium carbonate