Få mere at vide
Gilac™ Spildbakke
Description
- Giver dig mulighed for at opbevare dine små beholdere i et begrænset rum.
- Afrundede hjørner for lettere rengøring.
- Maskinvaskbar.
- Andre farver fås på forespørgsel.
- For at vælge den rigtige størrelse spildbakke skal du følge de gældende *lovkrav: Opbevaring af enhver væske, der kan skabe vand- eller jordforurening, er forbundet med en tilbageholdelseskapacitet, hvis volumen er lig med den største af følgende to værdier:
- 100 % af kapaciteten af den største container,
- 50 % af kapaciteten af de tilhørende containere.
*Bekendtgørelse af 19. juli 2011 (artikel 3) om ændring af bekendtgørelse af 4. februar 1998 (artikel 10) om forebyggelse af utilsigtede risici i anlæg, der er klassificeret til miljøbeskyttelse, der kræver godkendelse.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 25 l |
| Dimensioner (L x B x H) | 600 x 400 x 165 mm |
| Farve | Grå |
| Højde (metrisk) | 165 mm |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Materiale | HDPE |
| Type | Hjælpebakke |
| Bredde (metrisk) | 400 mm |
| Længde (engelsk) | 23,6 tommer |
| Højde (engelsk) | 6,5 tommer. |
| Show More |