Få mere at vide
Gilac™ Spildbakke
Artikelnummer. 17978411
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
8 l
10 l
12 l
15 l
25 l
Farve:
Grå
Hvid
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
17978411 5 l Hvid
17968721 8 l Hvid
17948471 10 l Hvid
17968621 12 l Grå
17938711 15 l Grå
17998581 25 l Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17978411 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G1543213
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Spildbakke giver dig mulighed for at opbevare dine små beholdere i et begrænset rum.
  • Giver dig mulighed for at opbevare dine små beholdere i et begrænset rum.
  • Afrundede hjørner for lettere rengøring.
  • Maskinvaskbar.
  • Andre farver fås på forespørgsel.
  • For at vælge den rigtige størrelse spildbakke skal du følge de gældende *lovkrav: Opbevaring af enhver væske, der kan skabe vand- eller jordforurening, er forbundet med en tilbageholdelseskapacitet, hvis volumen er lig med den største af følgende to værdier:
    • 100 % af kapaciteten af den største container,
    • 50 % af kapaciteten af de tilhørende containere.
*Bekendtgørelse af 19. juli 2011 (artikel 3) om ændring af bekendtgørelse af 4. februar 1998 (artikel 10) om forebyggelse af utilsigtede risici i anlæg, der er klassificeret til miljøbeskyttelse, der kræver godkendelse.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Farve Hvid
Højde (metrisk) 75 mm
Længde (metrisk) 437 mm
Materiale HDPE
Type Hjælpebakke
Bredde (metrisk) 285 mm
Længde (engelsk) 17,2''
Højde (engelsk) 3 tommer
Bredde (engelsk) 11,2''
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres