Få mere at vide
Gilac™ Spildbakke
Artikelnummer. 17938711
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
8 l
10 l
12 l
15 l
25 l
Farve:
Grå
Hvid
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
17938711 15 l Grå
17978411 5 l Hvid
17968721 8 l Hvid
17948471 10 l Hvid
17968621 12 l Grå
17998581 25 l Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17938711 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G1794773
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spildbakke giver dig mulighed for at opbevare dine små beholdere i et begrænset rum.
  • Giver dig mulighed for at opbevare dine små beholdere i et begrænset rum.
  • Afrundede hjørner for lettere rengøring.
  • Maskinvaskbar.
  • Andre farver fås på forespørgsel.
  • For at vælge den rigtige størrelse spildbakke skal du følge de gældende *lovkrav: Opbevaring af enhver væske, der kan skabe vand- eller jordforurening, er forbundet med en tilbageholdelseskapacitet, hvis volumen er lig med den største af følgende to værdier:
    • 100 % af kapaciteten af den største container,
    • 50 % af kapaciteten af de tilhørende containere.
*Bekendtgørelse af 19. juli 2011 (artikel 3) om ændring af bekendtgørelse af 4. februar 1998 (artikel 10) om forebyggelse af utilsigtede risici i anlæg, der er klassificeret til miljøbeskyttelse, der kræver godkendelse.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 l
Farve Grå
Højde (metrisk) 90 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Materiale HDPE
Type Hjælpebakke
Bredde (metrisk) 400 mm
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Kapacitet (engelsk) 4 gal.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres