Få mere at vide
Buerkle™ Spildtrug Laboratoriebakke
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
5 l
15 l
30 l
60 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Disse laboratoriebakker er praktiske bakker til alle formål, der kan indlejres, når de er tomme, og de er holdbare, brudsikre og modstår bøjning. Også velegnet som spildtrug til miljøfarlige aggressive stoffer, til laboratoriearbejde, som ætsebakke, som instrumentholder, medicinbakke, til fotografisk fremkaldelse, som prøvepræsentationsbakke eller udstillingsbakke til fødevarer.
- Polypropylen, hvid
- Fremstillet ved hjælp af sprøjtestøbning, ikke ved dybtrækning
- Bakker kan indlejres
- Bakken er ikke egnet til temperaturkontrollerede skabe eller opvaskemaskiner
- Temperaturbestandig op til+ 60 °C (kortvarigt op til+ 80 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Dimensioner (L x B) | 430 x 530 mm (bund) |
| Dimensioner (L x B x H) | 534 x 634 x 140 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 140 mm (ydre fælg) |
| Længde (metrisk) | 400 mm (indvendig bund), 430 mm (ydre bund), 534 mm (ydre kant) |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Laboratoriebakkesæt |
| Bredde (metrisk) | 500 mm (indvendig bund), 530 mm (ydre bund), 634 mm (ydre kant) |
| Form | Rektangulær |
| Vis mere |