Få mere at vide
Buerkle™ Spildtrug Laboratoriebakkesæt
Shop alle Bürkle produkter
Inkluderer:
4 indlejrede bakker
6 indlejrede bakker
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
- Fås i sæt af 4 eller 6 bakker;
- Polypropylen, hvid
- Fremstillet ved hjælp af sprøjtestøbning
- Bakker kan indlejres
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Dimensioner (L x B x H) | 180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 120 mm, 42 mm, 65 mm, 75 mm |
| Længde (metrisk) | 180 mm, 250 mm, 310 mm, 420 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Laboratoriebakke |
| Bredde (metrisk) | 230 mm, 310 mm, 370 mm, 520 mm |
| Inkluderer | 4 indlejrede bakker |
| Længde (engelsk) | 12,2 tommer, 16,53 tommer, 7,08 tommer, 9,84 tommer. |
| Vis mere |