Få mere at vide
Buerkle™ Spildtrug Laboratoriebakkesæt
Artikelnummer. 11941651 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Inkluderer:
4 indlejrede bakker
6 indlejrede bakker
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11941651 6 indlejrede bakker Hver
11931651 4 indlejrede bakker 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11941651 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 42010100
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Brug Buerkle™ Indlejringsbakke i polypropylen i laboratoriet. Dette sæt bakker er ikke egnet til temperaturstyrede skabe eller opvaskemaskiner og er temperaturbestandigt op til +60 C (°kortvarigt op til +80 °C.)
  • Fås i sæt af 4 eller 6 bakker;
  • Polypropylen, hvid
  • Fremstillet ved hjælp af sprøjtestøbning
  • Bakker kan indlejres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 39 L
Dimensioner (L x B x H) 180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm, 534 x 634 x 140 mm, 648 x 846 x 160 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 120 mm, 140 mm, 160 mm, 65 mm, 75 mm
Længde (metrisk) 250 mm, 310 mm, 420 mm, 534 mm, 648 mm
Materiale Polypropylen
Type Laboratoriebakkesæt
Bredde (metrisk) 310 mm, 370 mm, 520 mm, 634 mm, 846 mm
Inkluderer 6 indlejrede bakker
Længde (engelsk) 21 tommer, 25,51 tommer, 7,08 tommer, 9,84 tommer, 12 tommer, 16,53 tommer.
Højde (engelsk) 1,65 tommer, 2,55 tommer, 2,95 tommer, 4,72 tommer, 5,51 tommer, 6,29 tommer.
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 12,2 tommer, 14,56 tommer, 20,47 tommer, 24,96 tommer, 33,3 tommer, 9,05 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.