Få mere at vide
Buerkle™ Spildtrug Laboratoriebakkesæt
Artikelnummer. 11931651 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Inkluderer:
4 indlejrede bakker
6 indlejrede bakker
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11931651 4 indlejrede bakker 1 sæt
11941651 6 indlejrede bakker Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11931651 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 42010095
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Brug Buerkle™ Indlejringsbakke i polypropylen i laboratoriet. Dette sæt bakker er ikke egnet til temperaturstyrede skabe eller opvaskemaskiner og er temperaturbestandigt op til +60 C (°kortvarigt op til +80 °C.)
  • Fås i sæt af 4 eller 6 bakker;
  • Polypropylen, hvid
  • Fremstillet ved hjælp af sprøjtestøbning
  • Bakker kan indlejres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 L
Dimensioner (L x B x H) 180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 120 mm, 42 mm, 65 mm, 75 mm
Længde (metrisk) 180 mm, 250 mm, 310 mm, 420 mm
Materiale Polypropylen
Type Laboratoriebakke
Bredde (metrisk) 230 mm, 310 mm, 370 mm, 520 mm
Inkluderer 4 indlejrede bakker
Længde (engelsk) 12,2 tommer, 16,53 tommer, 7,08 tommer, 9,84 tommer.
Højde (engelsk) 1,65 tommer, 2,55 tommer, 2,95 tommer, 4,72 tommer.
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 12,2 tommer, 14,56 tommer, 20,47 tommer, 9,05 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres