Få mere at vide
Brady™ Spildbarriere
Artikelnummer. 16368877 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16368877 Gul Hver
1 options
Artikelnummer. 16368877 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5425.00 DKK
    5069.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 355.66 DKK
    6% Slukket
På lager
SB-3 er en spildspærre, fremstillet af kemikalie-resistent polyurethan, der bruges til at inddæmme eller aflede spild nemt og hurtigt.
  • Modstandsdygtig over for vand, olie og mange kemikalier
  • Takket være de sammenlåsende ender er der ikke behov for yderligere stik for at forbinde flere barrierer
  • Gul farve for høj synlighed
  • Genanvendelig efter rengøring med vand og sæbe
  • Fungerer bedst på glatte overflader
  • Ideel som en barriere i døråbninger under skylleoperationer, som en dæmning til at kontrollere eller indeholde spildte væsker eller som en afledning til at lede væsker væk fra værdifuldt udstyr eller sårbare områder
Tekniske data
Farve Gul
Til brug med (applikation) Indeholder/afledning af spild
Dimensioner (L x B x H) 3 m x 100 mm x 9 cm
Alternativt varenummer SB-3