Få mere at vide
Spilanthol (teknisk grad), TRC
Artikelnummer. 30008894
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008894 1 mg
30003732 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008894 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6818501MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25394-57-4
Molekylær formel C14 H23 N O
Molekylvægt (g/mol) 221.34
Synonym (2E,6Z,8E)-N-(2-Methylpropyl)-2,6,8-decatrienamide, (E,E,Z)-N-(2-Methylpropyl)-2,6,8-decatrienamide, (E,E,Z)- N-Isobutyl-2,6,8-decatrienamide, Affinin, 2E,6Z,8E-Decatrienoic Acid N-Isobutylamide, N-Isobutyldeca-trans-2,cis-6,trans-8-trienamide;
IUPAC navn (2E,6E,8Z)-N-(2-methylpropyl)deca-2,6,8-trienamid
SMIL C\C=C/C=C/CC\C=C\C(=O)NCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spilanthol
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H23NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)15-12-13(2)3/h4-7,10-11,13H,8-9,12H2,1-3H3,(H,15,16)/b5-4-,7-6+,11-10+
Formel vægt 221.178