Få mere at vide
Spike Sample Analysis Standard I for CLP, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11465968 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465968 125 ml 125ml
11475968 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465968 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. SPIKE1
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Al200 μg/ml
Som200 μg/ml
Ba200 μg/ml
Se200 μg/ml
Tl200 μg/ml
Fe100 μg/ml
Co50 μg/ml
Mn50 μg/ml
Ni50 μg/ml
Pb50 μg/ml
Sb50 μg/ml
V50 μg/ml
Zn50 μg/ml
Cu25 μg/ml
Cr20 μg/ml
Ag5 μg/ml
Være5 μg/ml
Cd5 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ICP Spike Sample 1
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik GC-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Mængde 125 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF:
Al    •200μg/mL
Sb    •50μg/mL
As    •200μg/mL
Ba    •200μg/mL
Be    •5μg/mL
Cd    •5μg/mL
Cr    •20μg/mL
Co    •50μg/mL
Cu    •25μg/mL
Fe    •100μg/mL
Pb    •50μg/mL
Mn    •50μg/mL
Ni    •50μg/mL
Se    •200μg/mL
Ag    •5μg/mL
Tl    •200μg/mL
V    •50μg/mL
Zn    •50μg/mL
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug