Få mere at vide
Spike Sample Analysis Standard 1 (Vand) For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15648265 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15648265 125 ml 125ml
1 options
Artikelnummer. 15648265 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLSPIKE1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Fe500 μg/ml
Ba250 μg/ml
Zn250 μg/ml
Co100 μg/ml
Cr100 μg/ml
Cu100 μg/ml
Mn100 μg/ml
Ni100 μg/ml
Sb100 μg/ml
V100 μg/ml
Som50 μg/ml
Pb50 μg/ml
Ag25 μg/ml
Være25 μg/ml
Cd25 μg/ml
Se25 μg/ml
Tl25 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spike Sample 1
Navn note For vand
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Teknik GC-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre/spor af vinsyre/spor af hydrogenfluorid
Mængde 125 ml
Grad ICP/ICP-MS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:
Sb    •100μg/mL
As    •50μg/mL
Ba    •250μg/mL
Be    •25μg/mL
Cd    •25μg/mL
Cr    •100μg/mL
Co    •100μg/mL
Cu    •100μg/mL
Fe    •500μg/mL
Pb    •50μg/mL
Mn    •100μg/mL
Ni    •100μg/mL
Se    •25μg/mL
Ag    •25μg/mL
Tl    •25μg/mL
V    •100μg/mL
Zn    •250μg/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spike Sample Standard 1 (water)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug