Få mere at vide
Heidolph™ Edderkop med Flasker
Artikelnummer. 10025851 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Roterende fordampere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10025851 Roterende fordampere Hver
1 options
Artikelnummer. 10025851 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 1530000507
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rotationsfordampere
Leveres med en standard NS 29/32 fugestørrelse, men fås også med NS 24/29 jordforbindelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Type Edderkop med Flasker
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Holder 5 kolber (100 ml)
Volumen (metrisk) 100 ml (pr. kolbe)