Få mere at vide
Heidolph™ Edderkop med destillationshylstre
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Inkluderer:
20 destillationshylstre
6 destillationshylstre
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Spider kommer med en standard NS 29/32 fugestørrelse, men fås også med NS 24/29 jordforbindelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Type | Edderkop med destillationshylster |
| Til brug med (udstyr) | Roterende fordampere |
| Inkluderer | 6 destillationshylstre |
| Volumen (metrisk) | 20 ml (pr. rør) |