Få mere at vide
Heidolph™ Edderkop med destillationshylstre
Artikelnummer. 10279791 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Inkluderer:
20 destillationshylstre
6 destillationshylstre
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10279791 6 destillationshylstre Hver
10466671 20 destillationshylstre Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10279791 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 1530000509
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Til brug med rotationsfordampere
Spider kommer med en standard NS 29/32 fugestørrelse, men fås også med NS 24/29 jordforbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Type Edderkop med destillationshylster
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Inkluderer 6 destillationshylstre
Volumen (metrisk) 20 ml (pr. rør)