Få mere at vide
Spiclomazine, TRC
Artikelnummer. 30411784
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30411784 50 mg
30417932 500 mg
2 options
Artikelnummer. 30411784
Brand: Toronto Research Chemicals TRCS68176050MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24527-27-3
Kemisk navn eller materiale Spiclomazine
Formel vægt 445.1049
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN3OS2/c23-16-6-7-20-18(14-16)26(17-4-1-2-5-19(17)29-20)11-3-10-25-12-8-22(9-13-25)24-21(27)15-28-22/h1-2,4-7,14H,3,8-13,15H2,(H,24,27)
IUPAC navn 8-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Molekylær formel C22H24ClN3OS2
Molekylvægt (g/mol) 446.03
SMIL Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC5(CC4)NC(=O)CS5)c2c1
Synonym Clospirazine, 8-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one