Få mere at vide
Spiclomazin, TRC
Artikelnummer. 30417932
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417932 500 mg
30411784 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30417932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS681760500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24527-27-3
Molekylær formel C22H24ClN3OS2
Molekylvægt (g/mol) 446.03
Synonym Clospirazine, 8-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
IUPAC navn 8-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
SMIL Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC5(CC4)NC(=O)CS5)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Spiclomazine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN3OS2/c23-16-6-7-20-18(14-16)26(17-4-1-2-5-19(17)29-20)11-3-10-25-12-8-22(9-13-25)24-21(27)15-28-22/h1-2,4-7,14H,3,8-13,15H2,(H,24,27)
Formel vægt 445.1049