missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SPHINX31, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481137
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481137 50 mg
16477637 5 mg
16455666 100 mg
16444888 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481137 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY117661

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SPHINX31 is a potent and selective inhibitor of serine/arginine-rich protein kinase 1 (SRPK1), with an IC50 of 5.9 nM. SPHINX31 inhibits phosphorylation of serine/arginine-rich splicing factor 1 (SRSF1). SPHINX31 is a potential topical therapeutic for neovascular eye disease.

SPHINX31 is a potent and selective inhibitor of serine/arginine-rich protein kinase 1 (SRPK1), with an IC50 of 5.9 nM. SPHINX31 inhibits phosphorylation of serine/arginine-rich splicing factor 1 (SRSF1). SPHINX31 is a potential topical therapeutic for neovascular eye disease.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SPHINX31
Fysisk form Solid
CAS 1818389-84-2
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H24F3N5O2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 17.33 mg/mL (34.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=C(N2CCN(CC3=CC=CC=N3)CC2)C=CC(C(F)(F)F)=C1)C4=CC=C(O4)C5=CC=NC=C5
Molekylvægt (g/mol) 507.51
Formel vægt 507.51
Procent renhed 99.12%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.