Få mere at vide
Sphingosinkinase-substrat
Beskrivelse
Sphingosin-substrat specifikt optimeret til brug med Sphingosin-kinaserne (SPHK1 & SPHK2). Til brug med Adapta™ Universal Kinase Assay (PV5099).
Tekniske data
Tekniske data
| Chromagen Mængde | 400 nmol |
| Til brug med (applikation) | Pharma og biopharma, mål- og leadidentifikation og -validering, lægemiddelopdagelse og -udvikling, kinasebiologi, biokemiske kinaseassays, Adapta™ universelle kinase-assays |
| Mængde | 400 nmol |
| Substrattype | Kinase substrat |
| Produkttype | Sphingosinkinase-substrat |
| Opbevaringskrav | –20 °C |