Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sphingosin-1-phosphat
Artikelnummer. 15447829
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447829 1 mg 1mg
15437829 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447829 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66459.M^
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26993-30-6 | C18H38NO5P, C18H38NO5P | 379,48 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26993-30-6
Molekylær formel C18H38NO5P
Synonym D-erythro-sphingosin-1-phosphat; S1P
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Formel vægt 379.47
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Sphingosin-1-phosphat
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sphingosine-1-phosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sphingosine 1-phosphate