Få mere at vide
BD Accuri™ Spherotech 6-Peak Validation Beads (FL4)
Beskrivelse
- Check fluorescence sensitivity and resolution.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 6-Peak validation beads |
| Produkttype | Validation Beads |
| Til brug med (udstyr) | Flow cytometry and Cell sorters |
| Mængde | 8 ml |
| Størrelsesfordeling | 8 mL |