Få mere at vide
BD Accuri™ Spherotech 8-Peak Validation Beads (FL1 - FL3)
Beskrivelse
- Check fluorescence sensitivity and resolution.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 8-Peak validation beads |
| Produkttype | Validation Beads |
| Til brug med (udstyr) | Flow cytometers and Cell sorters |
| Mængde | 4 ml |
| Størrelsesfordeling | 4 mL |