Få mere at vide
KGW Isotherm™ Kugleformede Dewar-kolber
Artikelnummer. p-8290033
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
Artikelnummer. 10145500
Brand: KGW Isotherm™ 1292
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og transport af flydende nitrogen. KGW Isotherm™ Sfæriske Dewar-kolber er lavet af borosilikatglas 3.3.
  • Lav fordampningshastighed
  • God tipstabilitet
  • Fuldt forsølvet som standard
  • Betræk af børstet aluminium
  • Inkluderer håndtag og løst låg
Tekniske data
Type låg låg Løs
Farve Sølv
Dybde (metrisk) Indvendig 305mm
Diameter (metrisk) Udvendig 225mm
Til brug med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Højde (metrisk) Indvendig 210mm
Højde (metrisk) 380mm
Inkluderer Låghåndtag
Grundmateriale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 3 l
Diameter (metrisk) Indvendig 205 mm
Materiale Aluminium