Få mere at vide
KGW Isotherm™ Kugleformede Dewar-kolber
Artikelnummer. 10507901
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10507901 5 l
10145500 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10507901 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1293
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og transport af flydende nitrogen. KGW Isotherm™ Sfæriske Dewar-kolber er lavet af borosilikatglas 3.3.
  • Lav fordampningshastighed
  • God tipstabilitet
  • Fuldt forsølvet som standard
  • Betræk af børstet aluminium
  • Inkluderer håndtag og løst låg
Tekniske data
Type låg låg Løst løgn låg
Diameter (metrisk) indre mund 60mm
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport af flydende nitrogen
Højde (metrisk) Indvendig 350
Højde (metrisk) 450mm
Inkluderer Løst liggende låg og håndtag
Kapacitet (metrisk) 5 l
Diameter (metrisk) Indvendig 250 mm
Materiale Aluminiumsdæksel