Få mere at vide
KGW Isotherm™ Kugleformede Dewar-kolber
Artikelnummer. 10145500
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10145500 3 l
10507901 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10145500 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1292
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Til opbevaring og transport af flydende nitrogen. KGW Isotherm™ Sfæriske Dewar-kolber er lavet af borosilikatglas 3.3.
  • Lav fordampningshastighed
  • God tipstabilitet
  • Fuldt forsølvet som standard
  • Betræk af børstet aluminium
  • Inkluderer håndtag og løst låg
Tekniske data
Type låg låg Løs
Farve Sølv
Dybde (metrisk) Indvendig 305mm
Diameter (metrisk) Udvendig 225mm
Til brug med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Højde (metrisk) Indvendig 210mm
Højde (metrisk) 380mm
Inkluderer Låghåndtag
Grundmateriale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 3 l
Diameter (metrisk) Indvendig 205 mm
Materiale Aluminium