Få mere at vide
KGW Isotherm™ Kugleformede Dewar-kolber
Artikelnummer. 10517901
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
10 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10517901 10 l
10370822 1 l
10302861 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10517901 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1294
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 330mm
Højde (metrisk) Indvendig 380mm
Højde (metrisk) 480mm
Kapacitet (metrisk) 10 l