Få mere at vide
KGW Isotherm™ Kugleformede Dewar-kolber
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
10 l
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 185mm |
| Højde (metrisk) Indvendig | 235mm |
| Højde (metrisk) | 300mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |