missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Spexin
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18789206
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18789206 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18789206 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6090/1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent GAL2/3 agonist; exhibits anxiolytic effects in vivo

Spexin is a potent galanin receptor 2/3 (GAL2/GAL3) agonist (EC50 values are 45.7 and 112.2 nM, respectively). Exhibits no significant activity at galanin receptor 1. Endogenous satiety-inducing peptide; inhibits long chain fatty acid uptake by adipocytes and decreases food consumption in diet-induced obese mice and rats. Attenuates LH secretion in goldfish. Exhibits anxiolytic effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 1370290-58-6
Indhold og opbevaring Store at −20°C
Til brug med (applikation) Potent galanin receptor 2/3 (GAL2/GAL3) agonist
Lyofiliseret, frysetørret Yes
Molekylvægt (g/mol) 1619.9
Produkttype Peptide
Mængde 1 mg
Sekvens NWTPQAMLYLKGAQ

For Research Use Only.

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.