Få mere at vide
Cole-Parmer™ Slibehætteglassæt, stålkappet wolframcarbid
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Til brug med (applikation):
Ideel til at slibe hårde, skøre prøver til en analytisk finhed
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Påskruningshætter og hætteglashuset er lavet af 304 rustfrit stål og foret med wolframcarbid.
- Også nyttig til blanding af pulvere og blanding af emulsioner.
- Stålkappe beskytter hætteglasset til slibning i ekstreme miljøer.
- Pakninger er Viton for øget modstandsdygtighed over for varme og kemikalier.
- Høj modstand mod slid; langtidsholdbar og meget høj effektivitet.
- Hårdere og tungere end stål, så det sliber hurtigere og med mindre forurening.
- Velegnet til gylleformaling.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibesæt |
| Kapacitet (engelsk) | 1,85 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 55 mL |
| Sammensætning | W, C, Co, Ta, Ti, Nb |
| Diameter (engelsk) | 2,25 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 5.7 cm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at slibe hårde, skøre prøver til en analytisk finhed |
| Hårdhed | 8.5+ |
| Højde (engelsk) | 2,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 6.35 cm |
| Vis mere |