Få mere at vide
Cole-Parmer™ Slibekugledispenser til 96-brønds mikroplader
Artikelnummer. 12869045 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Til brug med (udstyr):
Slibebold og 96-brønds titerplader af Geno/Grinder™
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12869045
Brand: Cole-Parmer™ 2100SSP
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Slibebolddispenser til brug med Geno/Grinder™ .
  • Indlæser hver brønd i en standard 96-brønds titerplade med en slibekugle på mindre end et sekund.
Tekniske data
Produkttype Slibebolddispenser
Til brug med (udstyr) Slibebold og 96-brønds titerplader af Geno/Grinder™
Holder 96-brønds mikroplader
Materiale Rustfrit stål (440 C)
Emballagemængde 1 stk.