Få mere at vide
Cole-Parmer™ XRF Prep-Aid™ Slibehjælpemidler og prøvebindere
Artikelnummer. 15370552 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Type:
Cellulosebindemiddel
Paraffinbindemiddel
Ultrabind
Mængde:
150 g
450 g
Pakningsstørrelse:
150g
450g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Mængde Pakningsstørrelse
15370552 Paraffinbindemiddel 150 g 150g
15340552 Cellulosebindemiddel 150 g 150g
15350552 Cellulosebindemiddel 450 g 450g
15360552 Ultrabind 150 g 150g
15124097 Ultrabind 450 g 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15370552 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3646150
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Forbered prøver til reproducerbare og kontamineringsfrie resultater med XRF Prep-Aid™ Slibehjælpemidler og prøvebindere.
Ideel til prøver, der smuldrer eller abler efter presning.
  • Vælg bindemidler fra pulver, tablet eller flydende form afhængigt af din anvendelse.
  • Prøveforberedelse af høj kvalitet er nøglen til at opnå konsistente og pålidelige analyseresultater.
  • Pulvere er ideelle til prøver, der smuldrer eller abler efter presning.
  • De blandes hurtigt og fuldstændigt med prøver for at danne XRF (røntgenfluorescens) prøveskiver.
  • Tabletter er en effektiv måde at tilføje bindemiddel til XRF-prøvediske.
  • Væske blandes let med prøven.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SamplePrep Blandere, SamplePrep Møller
Type Paraffinbindemiddel
Til brug med (applikation) Prøver, der smuldrer eller ablaterer efter presning
Partikelstørrelse ≤20μ m
Mængde 150 g