Få mere at vide
Cole-Parmer™ Udskiftningscylindre til mellemstore slibehætteglassæt
Artikelnummer. 15330482 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Til brug med (udstyr):
Mellemstørrelse, Cr-fri, poly-hætteglas-slibehætteglassæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 15330482
Brand: Cole-Parmer™ 6881C4
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Udskiftningscylindre til 6881 mellemstørrelse hætteglassæt, 6883 mellemstørrelse lav-krom slibehætteglassæt og 6885 mellemstørrelse poly-hætteglassæt.
  • Tåler flydende nitrogen temperaturer.
  • Er til engangsbrug eller kan rengøres med varmt vand og rengøringsmiddel eller RNase/DNase-fri opløsning.
  • Gennemsigtig plastikcentercylinder giver mulighed for visuel kontrol af slibningen.
Tekniske data
Produkttype Center Cylinder
Til brug med (udstyr) Mellemstørrelse, Cr-fri, poly-hætteglas-slibehætteglassæt
Materiale Polycarbonat
Emballagemængde 4 Pk.