Få mere at vide
SPEX™ SamplePrep Stor kapacitet Freezer/Mill™ Hætteglasdeler til slibning af hætteglassæt 6751
Shop alle SPEX Certiprep produkter
:
Hætteglasdeler, til 6751
Beskrivelse
- Giver et komplet hætteglas plus tre ekstra midtersektioner
- Prøvekapacitet: 0,5 til 4,0 ml
- Inkluderer slaglegeme i rustfrit stål, to endepropper
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multi Vial Adapter |
| Til brug med (applikation) | Ideel til applikationer med høj kapacitet |
| Til brug med (udstyr) | Spex™ SamplePrep™ stor kapacitet fryser/mølle |
| Holder | Mikrovial sæt |