Få mere at vide
Cole-Parmer™ Udskiftningscylinder til store slibehætteglassæt
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Emballagemængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Erstatter polycarbonatcentercylindre, når prøvekontakt med plastik ikke er acceptabel.
- Fremstillet af umagnetisk 440C rustfrit stål.
- Tåler flydende nitrogen temperaturer.
- Autoklaverbar og genanvendelig.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Center Cylinder |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Erstatter polycarbonatcylinder, når prøvekontakt med plast ikke kan bruges |
| Til brug med (udstyr) | 6801 stort slibehætteglassæt (61043-10) |
| Materiale | Rustfrit stål (440 C) |
| Emballagemængde | 1 stk. |