Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hætteglasudtrækker/endepropfjerner til mellemstore og store slibehætteglas
Shop alle SPEX Certiprep produkter
:
Hætteglasudtrækker/endepropfjerner; Til brug sammen med: Slibehætteglassæt (stor, mellemstørrelse), Cr-fri slibehætteglas (stor, mellemstørrelse) af Spex SamplePrep Stor kapacitet Freezer/Mill
Beskrivelse
- Gør det nemmere at åbne koldslibeglas umiddelbart efter at de er blevet fjernet fra 6870 Large Freezer/Mill .
- Håndtaget hjælper med at fjerne endepropper fra centercylindre på store og mellemstore slibehætteglas.
- Kompatibel med følgende store slibeglas: 6801 stort slibehætteglassæt og 6871 stort lavkrom slibehætteglassæt
- Kompatibel med følgende mellemstore hætteglas, når de bruges sammen med 6884 Mid-Size Grinding Vial Adapter: 6881 mellemstørrelse slibehætteglassæt, 6883 mellemstørrelse lav-krom slibehætteglassæt og 6885 mellemstørrelse poly-hætteglassæt
- Inkluderet i 6870L stor tilbehørspakke til slibehætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Udskiftningsekstraktionsværktøj |
| Til brug med (applikation) | Fjern endepropper fra centercylindrene på store og mellemstore slibehætteglas |
| Til brug med (udstyr) | Slibehætteglassæt (stor, mellemstørrelse), Cr-fri slibehætteglas (stor, mellemstørrelse) af Spex SamplePrep Stor kapacitet Freezer/Mill |