Få mere at vide
Cole-Parmer™ Slibehætteglassæt, stort hætteglas, pc-cylinder, SS-endepropper og impactor
Shop alle SPEX Certiprep produkter
:
Stort slibehætteglassæt; Kapacitet: 1 til 50 ml; Materiale: Polycarbonat, rustfrit stål
Beskrivelse
- Laver et komplet slibeglas plus tre ekstra polycarbonat-centercylindre.
- Maler én stor prøve ad gangen.
- Prøvekapacitet (formaling): 1 til 50 ml
- Typisk prøvestørrelse: 25 g
- Tåler flydende nitrogen temperaturer.
- Lukket slibehætteglas forhindrer krydskontaminering af prøver, tilbageholder flygtige stoffer og kontrollerer farlige eller kritiske prøver.
- Gennemsigtig plastikcentercylinder tillader visuel kontrol af slibeprocessen.
- Endepropper og slaglegeme i rustfrit stål kan autoklaveres og genbruges.
- Polykarbonat-centercylindre er til engangsbrug eller kan rengøres med varmt vand og rengøringsmiddel eller RNase/DNase-fri opløsning.
- Kompatibel med 6804 stor udtrækker/hætteglasåbner.
- Komponenter fås separat.
- Til formaling af prøver såsom plante- og dyrevæv, frø, polymerer, lægemidler, tekstiler, hår og knogler.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slibesæt |
| Kapacitet (engelsk) | 0,03 til 5,07 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 til 50 ml |
| Til brug med (applikation) | Slibning af prøver såsom plante- og dyrevæv, frø, polymerer, lægemidler, tekstiler, hår og knogler |
| Til brug med (udstyr) | Stor udtrækker/hætteglasåbner 6804, autoudtrækker 6814 af Spex SamplePrep Stor kapacitet Freezer/Mill |
| Inkluderer | 1 stor rustfri stål slagkraft, 2 store rustfri stål endepropper og 1 stk. af store polycarbonat centercylindre |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Materiale (sekundær) | Polycarbonat |
| Sample Volume (engelsk) | 0,03 til 1,69 oz. |
| Prøvevolumen (metrisk) | 1 til 50 ml |
| Vis mere |