Få mere at vide
SPEX™ SamplePrep Geno/Grinder™ Tilbehør, Slibemølle
Artikelnummer. 12544166 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Til brug med (udstyr):
Titer plader og hætteglas sæt af Geno/Grinder
Pakningsstørrelse:
200g
Artikelnummer. 12544166
Brand: SPEX™ SamplePrep 2166
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kompatibel med alle SPEX SamplePrep Titerplader og hætteglassæt
  • Syrevaskede silicaslibeperler
  • Perlestørrelsen varierer fra 800-1000 μm
  • Velegnet til grundlæggende cellelyseapplikationer med 2010 Geno/Grinder
  • Behandlet for at fjerne fine partikler og forurening
Tekniske data
Produkttype Silica slibeperler
Til brug med (applikation) Ideel til grundlæggende cellelyse
Til brug med (udstyr) Titer plader og hætteglas sæt af Geno/Grinder
Materiale Silica
Partikelstørrelse 400 til 600μ m