Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kapton™ XRF vinduesfilm
Artikelnummer. 12716658 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Materiale:
Kapton
Tykkelse:
0,33 mio
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Tykkelse Pakningsstørrelse
12716658 Kapton 0,33 mio Hver
1 options
Artikelnummer. 12716658 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3511
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tynd vinduesfilm til XRF væskeprøvekopper.
  • Varmebestandig op til 300 °C (572 °F).
  • Kemisk uoverkommelig for næsten alt.
  • Kompatibel med X-Cell™ prøve kopper.
  • Fås i 0,3 mil (8μ m) tykkelse.
  • Cole-Parmer™ XRF vinduesfilm fungerer som prøvevinduet over vores X-Cell prøvekopper, hvilket muliggør ensartet transmission af røntgenstråler, mens den effektivt indeholder væskeprøven.
  • Kapton™ polyimidfilm er kemisk modstandsdygtig over for næsten alt undtagen stærke alkaliske opløsninger.
  • Det anses ofte for at være det tætteste på en bombesikker XRF vinduesfilm på grund af dens utrolige styrke og varmebestandighed til over 300 °C (572 °F).
  • Den fosfatbaserede overfladebelægning forbedrer dens håndteringsegenskaber.
Ordreinfo
Fås i en række forskellige materialer, der hver især er modstandsdygtige over for en række kemikalier. Alle størrelser er kompatible med X-Cell prøve kopper.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) XRF spektrometre
Type Vinduesfilm
Oversigt Vinduesfilmrulle
Dimensioner (L x B) 50 fod x 2,87 tommer.
Til brug med (applikation) Eksempel på vinduesdæksel
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.2 m
Materiale Kapton
Bredde (engelsk) 2,87 tommer.
Mængde 1 rulle
Temperaturområde (metrisk) Op til 300 °C
Tykkelse 0,33 mio
Bredde (metrisk) 7.28 cm