Få mere at vide
Cole-Parmer™ Slibehætteglas, polystyren med Slip-On polyethylenhætte
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Emballagemængde:
100 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Engangsslibehætteglas ideel til at pulverisere bløde, skøre materialer og til at blande væsker og pulvere i Mixer/Mill™
- Kompatibel med 8010 Multiple-Sample Adapter til slibning af prøver i 8000M Mixer/Mill™ og 8000D Mixer/Mill™
- Volumen: 2,5 ml
- Anbefalet blandings-/formalingsbelastning: 1 mL
- Velegnet til gylleformaling
- 1/2 in. diameter x 1 in. lang (12,7 mm x 25,4 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blødt vævshomogeniserende blandingsrør |
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 mL |
| Prøvevolumen (metrisk) | 1 mL |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Længde (engelsk) | 1 tomme |
| Længde (metrisk) | 25.4 mm |
| Bredde (engelsk) | 2'' |
| Bredde (metrisk) | 5.08 cm |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (udstyr) | Kompatibel med 8010 Multiple-Sample Adapter til slibning af prøver i 8000 M Mixer/Mill™ og 8000 D Mixer/Mill™ |
| Vis mere |